Kiniinisulfaatti -2H2O
Toimittaja: Molekula
MOLE29117911-25GEA
146
EUR
MOLE29117911-25G
Kiniinisulfaatti -2H2O
Kiniinisulfaatti -2H2O
Kaava:
C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O MW: 782,96 g/mol Sulamispiste: 219 °C Tiheys: 1,36 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00150790 CAS-numero: 6119-70-6 EINECS: 212-359-2 Merck Index: 12,03822 |