(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Vaara
PROOMM0458.00EA 2410 EUR
PROOMM0458.00
(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O
(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O
Kaava: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396,91 g/mol
Sulamispiste: 158…160 °C
Leimahduspiste: 122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151248
CAS-numero: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1