(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22194.0100EA 115 EUR
8.22194.0100 8.22194.0025 8.22194.9999
(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O, Sigma-Aldrich®
(-)-kiniinihydrokloridi -2H2O
Kaava: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396,91 g/mol
Sulamispiste: 158…160 °C
Leimahduspiste: 122 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151248
CAS-numero: 6119-47-7
EINECS: 205-001-1
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 62.5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C (decomposition)
Molar Mass 396.91 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Flash Point 122 °C
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)