2,6-dikloorifenoli-indofenoli, natriumsuola -H2O
Toimittaja: Molekula
Synonyms: DPIPDCIP
MOLE10933059EA 426 EUR
MOLE10933059
2,6-dikloorifenoli-indofenoli, natriumsuola -H2O
2,6-dikloorifenoli-indofenoli, natriumsuola -H2O
Kaava: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
MW: 290,08 g/mol (anhy)
Sulamispiste: > 300 °C
MDL numero: MFCD00150014
CAS-numero: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4