May-Grünwald, eosiini-metyleenisininen liuos, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ500
MG500-500MLEA 73.7 EUR
MG500-500ML
May-Grünwald, eosiini-metyleenisininen liuos, Sigma-Aldrich®
May-Grünwald, eosiini-metyleenisininen
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo