Lithium acetate hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
12982.06EA 104 EUR
12982.06 12982.14
Lithium acetate hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Lithium acetate hydrate
Kaava: H₃CCOOLi·xH₂O
MW: 65,98 (anhy)
Sulamispiste: 291 °C
Tiheys: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013057
CAS-numero: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Merck Index: 13,05543