Lakmus indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Toimittaja: Honeywell Chemicals
61280-25GEA 235.32 EUR
61280-25G 61280-500G
Lakmus indicator for titration (pH 5-8), Fluka™
Lakmus
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00131528
CAS-numero: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Order Now
Testitulosten erittely
Change range (pH 5-8) complying