Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto), Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
481972-100EA 108 EUR
481972-100 481972-1
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto), Millipore®
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto)
Kaava: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
MW: 787,37 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00065390
CAS-numero: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8