Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto), Millipore®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.24541.0001EA 334 EUR
1.24541.0001
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto), Millipore®
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto)
Kaava: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
MW: 787,37 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00065390
CAS-numero: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8