VWR® Advanced, Takki, puhdastila, laboratoriotakki, SF
Toimittaja: VWR
VWR® Advanced
113-1150EA 135 EUR
113-1150 113-1145 113-1149 113-1148 113-1147 113-1146
VWR® Advanced, Takki, puhdastila, laboratoriotakki, SF
Kertakäyttöiset vaatteet
VWR® Advanced SF -laboratoriotakit on tehty kehruumenetelmällä valmistetusta polypropeenikankaasta ja pinnoitettu hengittävällä polyeteenillä.
  • Kääntökaulus, tavalliset hihat, nepparikiinnitys, joustavat rannekkeet, kolme taskua
  • Kestävää kangasta, joka hengittää ja läpäisee vesihöyryä erinomaisesti
  • Suojaavat tehokkaasti nesteiltä ja hiukkasilta
  • Hiukkasten irtoaminen: luokka II (Helmke-rumputesti)
  • Pehmeä, kangasmainen materiaali
Tuote on testattu ja valmistettu ISO-sertifioidussa tehtaassa tiukan prosessinvalvonnan alaisena. Jokaisen erän laatu tarkastetaan ja vahvistetaan riippumattoman laboratorion tekemillä testeillä.