VWR®, Safety Wash Bottles, Wide Neck, Vented
Toimittaja: VWR
VWR®
215-2548EA 49.6 EUR
215-2548 215-2538 215-2535 215-2536 215-2540 215-2539
VWR®, Safety Wash Bottles, Wide Neck, Vented
Pullot Pesupullot
LDPE, läpikuultava, PP-hengitetyllä kierrekorkilla.
  • Kemikaalin nimi englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi
  • Kemiallinen kaava, CAS-numero
  • Varoitusmerkki, huomiosana, vaaralauseke H; turvalauseke P
Asetukset (EY) N:o 1272/2008 (GHS) mukaiset varoitusmerkinnät. Suihkuttava polypropeeninen annosteluputki optimoi sisällön takaisinvirtauksen. Putken voi leikata haluttuun pituuteen.