VWR®, Telineet kryolaatikoille
Toimittaja: VWR
VWR®
479-0882EA 72.5 EUR
479-0882 479-0883 479-1169 479-1170
VWR®, Telineet kryolaatikoille
Koeputkitelineet Telineet kryolaatikoille
  • Vakaa ja laadukas
  • Kevyt - 20:n laatikon paino 1.1kg tyhjänä
  • Kryolaatikoille, joiden korkeus on 50 mm
Economical, coated cardboard racks for upright freezers.