4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO161740250EA 69.3 EUR
ACRO161740250 ACRO161741000
4,4'-Dimethoxybenzophenone 97%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Kaava: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,27 g/mol
Sulamispiste: 141…146 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008404
CAS-numero: 90-96-0
EINECS: 202-028-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 146 °C
HPLC ≥96.0 %