Dihydrocapsaicin
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM92355-100EA 557 EUR
CAYM92355-100 CAYM92355-50 CAYM92355-10 CAYM92355-5
Dihydrocapsaicin
Dihydrocapsaicin
Kaava: C₁₈H₂₉NO₃
MW: 307,43 g/mol
CAS-numero: 19408-84-5