Natriumtetraklooriauraattidihydraatii ≥99.99% (metals basis), Premion®
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
Kaava: NaAuCl₄·2H₂O
MW: 397,8 g/mol
Sulamispiste: 100 °C dec,
Tiheys: 0,8
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149162
CAS-numero: 13874-02-7
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,III
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 g 12148.03
5 g 12148.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tiheys 0.8
Sulamispiste 100° dec.
Kaavan mukainen molekyylipaino 397.80 (361.77anhy)
CAS-nro 13874-02-7
Puhtaus 99.99%
Liukoisuus Soluble in water, alcohol, ether
Fysikaalinen muoto Crystalline
Molekyylikaava AuCl4Na.2H2O
MDL No. MFCD00149162
UN No. 3260
Merck reference 14,8688
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm