Capsaicin
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10010743-5EA 370 EUR
CAYM10010743-5 CAYM10010743-500 CAYM10010743-1
Capsaicin
Capsaicin
Kaava: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305,42 g/mol
Kiehumispiste: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Sulamispiste: 66,1 °C
MDL numero: MFCD00017259
CAS-numero: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811