Capsaicin
Toimittaja: EDQM
EDQMY0000671EA 251 EUR
EDQMY0000671
Capsaicin
Capsaicin
Kaava: C₁₈H₂₇NO₃
MW: 305,42 g/mol
Kiehumispiste: 210…220 °C (0,01 mmHg)
Sulamispiste: 66,1 °C
MDL numero: MFCD00017259
CAS-numero: 404-86-4
EINECS: 206-969-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01811