Corning® BioCoat™ -laminiiniviljelymaljat
Toimittaja: Corning
734-0138EA 454 EUR
734-0138 734-0204 734-0113 734-0143
Corning® BioCoat™ -laminiiniviljelymaljat
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
PS päällystetty tasaisella hiiren laminiinilla. Edistää useiden solulinjojen, erityisesti hermosolujen, epiteelisolujen, myosyyttien ja myoblastien, soluadheesiota, proliferaatiota ja erilaistumista.
Edistää monenlaisten solulinjojen, erityisesti neuronien, epiteelisolujen, myosyyttien ja myoblastien, kiinnittymistä, lisääntymistä ja erilaistumista.
Valmistettu tarkkaan valvotussa ympäristössä ja testattu huolellisesti, mikä takaa tuotteiden yhtenäisyyden ja suorituskyvyn.
  • Valmistettu tarkkaan valvotussa ympäristössä ja testattu huolellisesti, mikä takaa tuotteiden yhtenäisyyden ja suorituskyvyn