Myllyt, leikkaavat myllyt, SM 100 ja SM 200
Toimittaja: Retsch
412-0281EA 10230 EUR
412-0281 412-0280 412-0220 412-0289 412-0288 510-1373
Myllyt, leikkaavat myllyt, SM 100 ja SM 200
Myllyt
SM 100 ja SM 200 ovat helppokäyttöisiä, kiinteänopeuksisia ja tehokkaita myllyjä, jotka hienontavat suurikokoisia, pehmeitä, keskikovia, säikeisiä, joustavia ja lämpöherkkiä aineita. Mylly soveltuu erinomaisesti kuivien materiaalien, kuten kasvinosien, muovien, pellettien, mausteiden, lääkkeiden, paperin ja pahvin, esihienonnukseen erissä tai jatkuvana prosessina. Pitkäkuituiset ja runsaat näytteet voidaan käsitellä ilman esihienonnusta.
  • Hienontaa kuivat materiaalit nopeasti ja hellävaraisesti
  • Näytteisiin kohdistuva lämpöjännite on vähäinen
  • Helposti vaihdettavat leikkaustyökalut, pitkä käyttöikä, paikoilleen painettava roottori
  • Tarkka lopullinen karkeus pohjasiivilöiden ansiosta (aukkojen koko 0,25–20 mm)
  • Saatavana laaja valikoima lisävarusteita, muun muassa suppiloita, keräysjärjestelmiä, roottoreita ja siivilöitä
Tilaustiedot: SM 100 -myllyn roottori, syöttösuppilo, pohjasiivilät ja pohjarunko on tilattava erikseen. Lisätietoja kaikista lisävarusteista saa Avantor:ltä.
Toimitustiedot: Molempien laitteiden mukana toimitetaan 5 litran keräysastia. SM 200 -myllyn mukana toimitetaan pohjarunko
Varoitus: * Syötetyn materiaalin ja laitteen kokoonpanon/asetusten mukaan