Corning® BioCoat™ -viljelymaljat, poly-D-lysiini/laminiini
Toimittaja: Corning
Corning® BioCoat®
734-0140EA 487 EUR
734-0140
Corning® BioCoat™ -viljelymaljat, poly-D-lysiini/laminiini
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
Polystyreeniä, päällystetty yhtenäisellä kerroksella poly-D-lysiiniä ja laminiinia. Edistää hermosolujen kiinnittymistä ja erilaistumista monissa eri sovelluksissa.
Edistää hermosolujen kiinnittymistä ja erilaistumista monissa eri sovelluksissa.