Käsineet, puhdastila, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Toimittaja: KIMBERLY CLARK
11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828
112-1858EA 647 EUR
112-1858 112-1859 112-1860 112-1861 112-1862 112-1863 112-1864 112-1865
Käsineet, puhdastila, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Käsineet
Käsille tarkoitetut, steriilit käsineet, joissa on helmimansetti puhdastilasovelluksiin. Kaksinkertaisesti puettuina nämä käsineet tarjoavat samanlaisen tuntuman ja kätevyyden kuin yksittäiset lateksikäsineet ilman tyypin I lateksiallergisten reaktioiden riskiä.
  • Sterile, powder-free, textured finish
  • Environmentally responsible thanks to improved packaging that saves waste
  • Static dissipative in use
  • Comfortable fit, suitable for double donning
  • Particles per cm² ≥0,5 micron: max. 1200
Suitable for use in Class 1, ISO 3 or M1.5 or higher cleanrooms.
Length: 300 mm
Thickness: 0,08 mm (palm)
Colour: Grey
Sertifikaatit: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Pakkaus: kaksoispakattu polyeteeniin, 30 paria pussissa.