  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Elohopealamppu
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/16/18989516.jpg
Elohopealamppu (Hg-lamppu) on laitetarvike tai varaosa. Käyttöalueita ovat esimerkiksi kromatografia, UV-monitorointi, sterilointi, fluoresenssin tarkastelu, fotokemiallinen reaktio, interferometria, fotometriset ja fluorometriset instrumentit, sekä spektroskooppisen allonpituuden kalibrointi.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ZEIS0000001313162)
Toimittaja:  ZEISS
Kuvaus:   This mercury short arc reflector lamp is specially designed for X-Cite 120 illuminator system. The average lifetime performance of this lamp module is...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (28-4042-25)
Toimittaja:  GE Healthcare - Life Sciences
Kuvaus:   Elohopealamppu
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS LTD
Kuvaus:   Elohopealamppu, Pen-Ray®, Tuotteelle: Analyysi, fotoreaktio, kalibrointi ja suojattu käyttö, Kork.: 82,6 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 3  / 3