Hait: Nesteen prosessisuodattimet
20  results were found
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: These solvent inlet filters are used at the low pressure inlet side of the pump to help protect check valves, injector and column from particulate con...
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: These filters are made from 100% PEEK.
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: The Last Drop™ eluent filter utilises a flat element, which sits parallel to the bottom of the reservoir, allowing the filter to draw all but the last...
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: These filters are suitable for degassing and filtration of solvents e.g. in chromatography.
Tuoteluettelon nro: (590-0221)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Suction Filter with PTFE membrane.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: These PTFE suction filters consist of a receiver with a female thread and an easily exchangeable frit. They are ideal prefilters in front of pump syst...
Tuoteluettelon nro: (ROBU80052)
Toimittaja: ROBU GLASFILTER
Kuvaus: This solvent filter is made of pure borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (590-0201)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Filter candle made of porous PE.
UOM: 1 * 10 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: PUMPGARD™II filters protect chemicals and final filters against damage from broken silicone wafer pieces.
Toimittaja: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Kuvaus: Inlet filters are used to extract particles from the sample between the injector and the column.
Tuoteluettelon nro: (VIVAH2O-CUF)
Toimittaja: Sartorius
Kuvaus: The arium® CellPlus is a sterile packed, point-of-use ultrafilter for efficient removal of endotoxins, RNase, DNase, microorganisms and particles. Ret...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PerkinElmer
Kuvaus: Solvent reservoir sparger, Ruostumaton teräs, Huokoskoko: 40 µm
Toimittaja: UPCHURCH SCIENTIFIC
Kuvaus: Varrelliset suodattimet on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä 316. Kierreliitännällisissä suodattimissa on Kel-F® (PCTFE) -kierrekorkit.
Tarjous
Toimittaja: JOUR RESEARCH (VICI)
Kuvaus: The air inlet valve has a check valve which blocks vapours of the solution in a bottle, preventing the vapours from escaping into the lab. The safety ...
Toimittaja: JOUR RESEARCH (VICI)
Kuvaus: Litteällä suodatinelementillä, joka mahdollistaa liikkuvan faasin enimmäismäärän vetämisen säiliöstä ilman, että järjestelmään johdetaan ilmaa.
Toimittaja: JOUR RESEARCH (VICI)
Kuvaus: The No-Met polyethylene filter is designed for applications involving the separation of biomolecules, with inert polymeric fittings for 1/8" tubing an...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom