Sharp disposal containers for infectious waste, Sharpsafe®
Toimittaja: Hospidex
Sharpsafe® Classics
129-1809EA 560 EUR
129-1809 129-1192 129-1190 119-0089 129-1191 119-0087 119-0086 119-0085 HUARSHA-40502610 119-0084 119-0082 119-0081 119-0080 129-1181 119-0079 129-1182 119-0077 129-1180 119-0076 129-1189 129-1187 129-1188 129-1185 129-1186 129-1183 129-1184
Sharp disposal containers for infectious waste, Sharpsafe®
Jäteastiat ja -säiliöt Sharps Containers
Polypropeeni.
  • Luer-lock-lukolla ja Luer-slip-liitoksella varustettujen neulojen irrottaminen (lukuun ottamatta 119-0089/119-0086/129-1809)
  • Soveltuu injektiokynän insuliinineulojen irrottamiseen (lukuun ottamatta malleja 129-1809/119-0086/119-0089/119-0087)
  • Skalpellin terien irrottaminen (lukuun ottamatta malleja 119-0089/119-0086/129-1809/119-0084)
TRBA 250, NF X30-500, NF 302 and UN certified
Colour: Yellow. Translucent cover.