Mini Blot -ravistelija on yhtä aikaa sekä keinuravistelija että tavallinen ravistelija. Sen ravisteluliike on kolmiulotteinen ja tarpeeksi hellävarainen helposti rikkoutuville geeleille ja bloteille, mutta silti riittävän tehokas sekoittamiseen.
- Keinuliike takaa hellävaraisen, mutta tehokkaan värjäyksen
- Ihanteellinen taajuus ja nopeus Western-blottien käsittelyyn
- Voidaan käyttää inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Ravistelijan taajuus ja nopeus on sovitettu niin, että liuosta blottauksissa ja värjäysreaktioissa mahdollisimman vähän ja samalla estetään membraanin tai geelin kuivuminen. Pienemmän reagenssimäärän käyttäminen auttaa arvokkaiden koettimien ja vasta-aineiden säästämisessä.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan luistamaton kumimatto ja kaksi suurta blottauslaatikkoa. Lisävarusteena saatavana laatikoita joko 8×10 cm:n tai 10×10 cm:n geeleille. Suurempiin laatikoihin mahtuu VWR®:n modulaaristen Mini vertical PAGE -järjestelmien geelejä.