Digitaaliset blokkilämmittimet/-jäähdyttimet, PCH-1, PCH-2 ja PCH-3
Toimittaja: Grant
460-0027EA 1330 EUR
460-0027 460-0367 444-0931
Digitaaliset blokkilämmittimet/-jäähdyttimet, PCH-1, PCH-2 ja PCH-3
Kuivahauteet Kuivahauteet/jäähdyttimet
Grant bio -blokkilämmittimet/-jäähdyttimet ovat pieniä, monipuolisia ja helppokäyttöisiä. Ne soveltuvat mikroputkien nopeaan lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen ja ovat tehokkaita työkaluja DNA-näytteiden valmistelussa denaturoivaa elektroforeesia varten. Valittavana on kaksi mallia: PCH-1-laitteeseen sopii enintään 32 mikroputkea kahdessa eri koossa (12×1,5 ml ja 200,5 ml). PCH-2-laitteeseen sen sijaan sopii enintään 20 samankokoista mikroputkea (1,5 ml).
  • Tehokas Peltier-jäähdytin lämmittää ja jäähdyttää nopeasti
  • Lämpötilan vakaus on ±0,1 °C
  • 2-rivinen LCD-näyttö näyttää lämpötilan ja ajan asetetut sekä todelliset arvot
  • Reaktion ajastin, jossa äänimerkki, toiminta-aika 1 min - 96 h
  • Kuiva lämpötilan ohjausjärjestelmä pitää työympäristön puhtaana ja aerosolittomana
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan blokki ja blokkikansi.