Hait: Halogeenilamput
Halogeenilamppu on pääasiassa varaosa, jota tarvitsee spektrofotometri ja mikroskooppi.
Halogeenilamppu on pääasiassa varaosa, jota tarvitsee spektrofotometri ja mikroskooppi.
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Halogeenivalo, VWR®, Halogeenilamppu, 6 V/20 W
Tuoteluettelon nro: (631-0518)
Toimittaja: SCHOTT AG Lighting and imaging
Kuvaus: Halogeenipolttimo, Halogeenilamppu, 15V/150W
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: MOTIC
Kuvaus: Halogeenivalo, Halogen bulb, 6 V/20 W
Toimittaja: BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Kuvaus: Halogeenivalo, Tungsten halogen lamp vertical filament
Toimittaja: ZEISS
Kuvaus: Halogeenivalo, Mercury HBO 103 W/2 bulb
Tuoteluettelon nro: (JENW99950-04)
Toimittaja: Cole-Parmer
Kuvaus: Optimise the performance of Jenway® spectrophotometers.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (139-0143)
Toimittaja: OSRAM AG
Kuvaus: Halogen spotlight, Rhombus, MINISPOT 20 W, Rhombus, valkoinen, 2 m:n johto, 20 W
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (139-0144)
Toimittaja: OSRAM AG
Kuvaus: Halogeenivalo
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (632-0197)
Toimittaja: OSRAM AG
Kuvaus: Halogeenivalo, Vaihtohalogeenilamppu
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (139-0146)
Toimittaja: OSRAM AG
Kuvaus: Type of bulb commonly used in lorries/trucks.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: OSRAM AG
Kuvaus: Halogeenivalo, Ø 9.5x33 mm
Tuoteluettelon nro: (OSRA4050300012407)
Toimittaja: OSRAM AG
Kuvaus: Halogeenivalo
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (139-0150)
Toimittaja: OSRAM AG
Kuvaus: Halogeenivalo
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BINHU8476713-230)
Toimittaja: Binhold, Paul Lehrmittel
Kuvaus: Strong light source for indoor experiments with solar cells, as alternative to strong sunlight.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom