  • Kriteerit
    • In Stock (1)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
piirturit
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/18/18989718.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä piirturit voivat valvoa lämpötilamittauksia jääkaapeissa, varastotiloissa, elintarvikkeiden säilytystiloissa, kemikaalivarastoissa, eläinsuojissa...
Tuoteluettelon nro: (SPEC124701)
Toimittaja:  Spectrum Laboratories
Kuvaus:   Spectra/Chrom® chart recorder is general-purpose laboratory strip-chart recorder. It is the ideal for Spectra/Chrom Model 280 UV Detector.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  NANOLIKE ENGINEERING
Kuvaus:   Nanotrack® is the first test tube able to record the temperature of biological samples during the pre-analytical phase, e.g. when the steed team trans...
Toimittaja:  NANOLIKE ENGINEERING
Kuvaus:   Innovative products, ideal to follow the temperature inside the centrifuge.
Tuoteluettelon nro: (HERA6383-5)
Toimittaja:  HERAEUS
Kuvaus:   These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  DICKSON
Kuvaus:   The TH6 chart recorders will accommodate a wide range of temperatures and humidities. They feature a Ø 152 mm circular chart smartly housed in a compa...
Toimittaja:  DICKSON
Kuvaus:   Näillä piirtureilla lämpötilan voi kirjata muistiin yksinkertaisesti ja luotettavasti. Käyttäjä pääsee näkemään välittömästi piirturien tiedot, ja ne ...
Toimittaja:  DICKSON
Kuvaus:   This line of temperature chart recorders feature a sleek look and feel, precision pen movement, k-thermocouple probes and 8 user selectable temperatur...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 13
  1  2  Seuraava