Soluviljelymaljat, Advanced TC™
Toimittaja: Greiner bio-one
Advanced TC™
392-0221EA 0 EUR
392-0221 392-0222 392-0220 392-0245 392-0217
Soluviljelymaljat, Advanced TC™
Soluviljelyalustat Soluviljelymaljat
Polystyreeniä, polymeeripinnoite. Vaativien solutyyppien, kuten primaarisolujen tai herkkien solujen, sekä rajoitetuissa kasvuoloissa (ilman seerumia tai alhaisella seerumikonsentraatiolla) kasvattavien solujen viljelyyn.
  • Solujen tavallista parempi kiinnittyminen ja nopeampi lisääntyminen edistävät ja nopeuttavat soluviljelmän kasvua
  • Pintakäsittelyn ansiosta solujen kiinnittyminen on yhdenmukaista mikä parantaa solujen kokonaissaantoa ja vähentää soluhävikkiä esimerkiksi automatisoitujen pesuvaiheiden aikana
  • Polymeeripinnoitteen kemiallisen rakenteen muutokset takaavat tuotteille yhtenäisen ja toistettavan laadun
Vaativien solutyyppien, kuten primaarisolujen tai herkkien solujen, sekä rajoitetuissa kasvuoloissa (ilman seerumia tai alhaisella seerumikonsentraatiolla) kasvattavien solujen viljelyyn.
  • Solujen tavallista parempi kiinnittyminen ja nopeampi lisääntyminen edistävät ja nopeuttavat soluviljelmän kasvua
  • Pintakäsittelyn ansiosta solujen kiinnittyminen on yhdenmukaista mikä parantaa solujen kokonaissaantoa ja vähentää soluhävikkiä esimerkiksi automatisoitujen pesuvaiheiden aikana
  • Polymeeripinnoitteen kemiallisen rakenteen muutokset takaavat tuotteille yhtenäisen ja toistettavan laadun