Byretti, automaattinen byretti, Pellet -kuvio, välisulkuhana, Schellbach, ei säiliötä, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
BRND22761EA 470 EUR
BRND22761 BRND22762 BRND22763
Byretti, automaattinen byretti, Pellet -kuvio, välisulkuhana, Schellbach, ei säiliötä, BLAUBRAND®
Byretit
Borosilikaattilasi 3.3, luokka AS, DE-M merkintä.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan Ex
  • Schellbach-nauha, kokonaisyksiköiden kohdalla koko putken kiertävä rengas Automaattinen nollaus, välihana jäännösnesteen kierrätystä varten
DIN EN ISO 385
Sertifikaatit: DIN EN ISO 385
Tilaustiedot: Reservoir bottles must be ordered separately.
Toimitustiedot: Supplied with a batch certificate. Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.