Hait: Suodatinlevyt
Suodatinlevyt mahdollistavat useampien näytteiden yhtäaikaisen prosessoinnin käyttökohteissa, joissa normaalisti käytetään ruiskusuodattimia tai yksittäisiä puhdistuspylväitä. Levyt soveltuvat solupohjaisiin assayhin, homogenisaatioon, liuottimien poistoon, proteiinien ja peptidien väkevöintiin, proteiinien puhdistukseen, helmi- ja hartsipohjaisiin kromatografiasovelluksiin, bruttofraktiointiin sekä yleiseen suodatukseen.<br />Levyillä voidaan kerrallaan työstää 24, 96 tai 384 näytettä ja osa levyistä soveltuu myös suoraan työskentelyyn automaation kanssa.<br />Levyissä voi olla:<br /> - 0,1 µm, 0,2 µm, 0,45 µm, 1,0 µm tai1,2 µm huokoskoon membraani<br /> - Huokoinen kuitumembraani. Membraanimateriaalina esim. lasikuitu (Glass fiber), PTFE tai hydrofiilinen polypropyleeni (PP)<br /> - GST, Histidiini, Streptavidiini tai Proteiini G tägin sitova osa<br /> - Molekyylipainoyksikköinä (kDa) ilmoitettava cut-off luku (MWCO)
Suodatinlevyt mahdollistavat useampien näytteiden yhtäaikaisen prosessoinnin käyttökohteissa, joissa normaalisti käytetään ruiskusuodattimia tai yksittäisiä puhdistuspylväitä. Levyt soveltuvat solupohjaisiin assayhin, homogenisaatioon, liuottimien poistoon, proteiinien ja peptidien väkevöintiin, proteiinien puhdistukseen, helmi- ja hartsipohjaisiin kromatografiasovelluksiin, bruttofraktiointiin sekä yleiseen suodatukseen.
Levyillä voidaan kerrallaan työstää 24, 96 tai 384 näytettä ja osa levyistä soveltuu myös suoraan työskentelyyn automaation kanssa.
Levyissä voi olla:
- 0,1 µm, 0,2 µm, 0,45 µm, 1,0 µm tai1,2 µm huokoskoon membraani
- Huokoinen kuitumembraani. Membraanimateriaalina esim. lasikuitu (Glass fiber), PTFE tai hydrofiilinen polypropyleeni (PP)
- GST, Histidiini, Streptavidiini tai Proteiini G tägin sitova osa
- Molekyylipainoyksikköinä (kDa) ilmoitettava cut-off luku (MWCO)
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The Acroprep 24-well filter plate utilises Pall’s proprietary high performance multi-layer filter media and membranes to offer time savings, strong pe...
Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: These plates are constructed from chemically resistant, biologically-inert polypropylene. Available in a variety of membrane configurations with a ser...
New Product
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes that provide the best possible performance for a wide...
Tarjous
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Ihanteellinen suuren suorituskyvyn näytteen valmisteluun ja havaitsemiseen. AcroPrep™-suodatinlevyt on valmistettu kemiallisesti kestävästä, biologise...
Tarjous
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Pierce™ protein precipitation plates provide an easy, 96-well format for simple, rapid and automatable precipitation and removal of proteins from plas...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide r...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: AcroPrep™ Advance -suodinlevyjä on saatavana useita eri membraanityyppejä ja huokoskokoja, mikä varmistaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn monenlaisi...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Suodatinlevyt, AcroPrep™ Advance, PP, Membraani: Lasikuitu/Supor®, Kuoppien määrä: 96, 350 µl, 3,0 / 0,2 µm
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Designed specifically for high throughput sample processing, these filter plates are suitable for vacuum filtration, centrifugation or positive pressu...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide r...
Tarjous
Toimittaja: OMEGA BIO-TEK
Kuvaus: E-Z® 96 RNA plates (10 x 96), E-Z 96®, Kuoppien määrä: 96
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide r...
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The AcroPrep™ Advance filter plate portfolio includes a variety of membrane types and pore sizes to provide the best possible performance for a wide r...
Tuoteluettelon nro: (738-0209)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: The Pall AcroPrep™ Advance 96-well long tip filter plate for nucleic acid binding (NAB) incorporates a silica-based quartz glass fibre media to allow ...
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: OMEGA BIO-TEK
Kuvaus: For simple and rapid homogenisation of cell and tissue lysates.
Toimittaja: Corning
Kuvaus: FiltrEX™ filter plates meet the industry standards for plate dimensions. The rigid side walls make the plate ideal for automation and the wide skirt a...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom