Strontium ≥99.95% (metals basis), pieces, distilled dendritic
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Ampuled under argon
38624.06EA 1730 EUR
38624.06 38624.14
Strontium ≥99.95% (metals basis), pieces, distilled dendritic
Strontium
Kaava: Sr
MW: 87,62 g/mol
Kiehumispiste: 1151 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 570…660 °C
Tiheys: 2,38 g/cm³ (770 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134060
CAS-numero: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 3208
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994