Lyijy ≥99.9% (metals basis), bar ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
00930.KJEA 945 EUR
00930.KJ 00930.KF
Lyijy ≥99.9% (metals basis), bar ∼ 1.35x2.54x30.5 cm (0.53x1.0x12.0 in)
Lyijy
Kaava: Pb
MW: 207,2 g/mol
Kiehumispiste: 1740 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 327 °C
Tiheys: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134050
CAS-numero: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410