Lyijy ≥99.9% (metals basis), jauhe -200 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
10223.A1EA 217 EUR
10223.A1 10223.30 10223.A7
Lyijy ≥99.9% (metals basis), jauhe -200 mesh
Lyijy
Kaava: Pb
MW: 207,2 g/mol
Kiehumispiste: 1749 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 327,5 °C
Tiheys: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134050
CAS-numero: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
ADR: 9,III