Lyijy ≥99.9998% (metals basis), sauvoja, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
11346.98EA
2590
EUR
11346.98
11346.18
11346.97
Lyijy ≥99.9998% (metals basis), sauvoja, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Lyijy
Kaava:
Pb MW: 207,2 g/mol Kiehumispiste: 1740 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 327 °C Tiheys: 11,3437 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00134050 CAS-numero: 7439-92-1 EINECS: 231-100-4 Merck Index: 12,05410 |