Lyijy ≥99.998% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
11901.G1EA 392 EUR
11901.G1 11901.G5
Lyijy ≥99.998% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lyijy
Kaava: Pb
MW: 207,2 g/mol
Kiehumispiste: 1740 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 327 °C
Tiheys: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134050
CAS-numero: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410