Lyijy ≥99.998% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)

Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara

12047.FFEA 247 EUR
12047.FF 12047.FI
Lyijy ≥99.998% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 2.0 mm (0.08 in)
Lyijy
Kaava: Pb
MW: 207,2 g/mol
Kiehumispiste: 1740 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 327 °C
Tiheys: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134050
CAS-numero: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR