Lyijy ≥99.9985% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
42861.BWEA 292 EUR
42861.BW 42861.CB
Lyijy ≥99.9985% (metals basis), lanka, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lyijy
Kaava: Pb
MW: 207,2 g/mol
Kiehumispiste: 1740 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 327 °C
Tiheys: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134050
CAS-numero: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410