Lyijy ≥99.95% (metals basis), sauvoja, Ø 6.35 mm (0.25 in)

Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara

43630.G1EA 802 EUR
43630.G1
Lyijy ≥99.95% (metals basis), sauvoja, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lyijy
Kaava: Pb
MW: 207,2 g/mol
Kiehumispiste: 1740 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 327 °C
Tiheys: 11,3437 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00134050
CAS-numero: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR