Jodi 99+%, pure
Vaara
ACRO387051000EA 59.2 EUR
ACRO387051000 ACRO387050010 ACRO387050250 ACRO387052500
Jodi 99+%, pure
Jodi
Kaava: I₂
MW: 253,81 g/mol
Kiehumispiste: 185 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011355
CAS-numero: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Dark grey Metallic spheres
Titration Iodometric ≥99.0 %
Insoluble matter Pass