Kupari ≥99.99% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00095.GBEA
987
EUR
00095.GB
00095.FI
Kupari ≥99.99% (metals basis), folio, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Kupari
Kaava:
Cu MW: 63,55 g/mol Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1083 °C Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00010965 CAS-numero: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |