Kupari hard ≥99.999% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00097.GDEA
1180
EUR
00097.GD
00097.FY
Kupari hard ≥99.999% (metals basis), folio, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Kupari
Kaava:
Cu MW: 63,55 g/mol Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1083 °C Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00010965 CAS-numero: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 Merck Index: 13,02545 |