Kupari ≥99.999% (metals basis), sauvoja, Puratronic®, Length: random, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
00761.22EA 878 EUR
00761.22 00761.14
Kupari ≥99.999% (metals basis), sauvoja, Puratronic®, Length: random, Ø 3.18 mm (0.125 in)
Kupari
Kaava: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545