Kupari ≥99.5% (metals basis), jauhe -40/+100 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
00908.36EA
161
EUR
00908.36
00908.A3
Kupari ≥99.5% (metals basis), jauhe -40/+100 mesh
Kupari
Kaava:
Cu MW: 63,55 g/mol Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 1083 °C Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00010965 CAS-numero: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 ADR: 9,III Merck Index: 13,02545 |