Kupari 99+% (metals basis), lastuja
Toimittaja: Thermo Scientific
10161.A1EA 335 EUR
10161.A1 10161.18 10161.30
Kupari 99+% (metals basis), lastuja
Kupari
Kaava: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545