Kupari ≥99.5% (metals basis), spherical powder -100 mesh
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
11070.30EA 111 EUR
11070.30 11070.A1 11070.D9
Kupari ≥99.5% (metals basis), spherical powder -100 mesh
Kupari
Kaava: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,02545