Kupari ≥99.998% (metals basis), folio, Puratronic® oxygen-free, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Toimittaja: Thermo Scientific
36395.GBEA 1140 EUR
36395.GB 36395.FI
Kupari ≥99.998% (metals basis), folio, Puratronic® oxygen-free, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Kupari
Kaava: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545