Hait: Suodatinpatruunat
86  results were found
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Suodatinpatruuna, VWR®, Kiillotuspatruuna TU-järjestelmiin
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Suodatinpatruuna, Milli-Q®, Progard® T3 -pakkaus käänteisosmoosin suojaukseen
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Filter cartridge, DI-PAK-puhdistuspakkaus, keskikokoinen (2,3 litraa hartsia), NP-analyysiin Milli-DI™-järjestelmillä
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These point-of-use filters meet small to mid-volume photochemical filtration needs for positive developer and DI water applications. Both Optimizer® D...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These cartridge filters are widely used in chemical, electronic and semiconductor industries for liquid and gas prefiltration applications. They retai...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These filters can be used in solvent based photochemicals without the need for prewetting steps.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Suodatinpatruuna, Progard 1, pretreatment pack, short, filters large particle
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: PFA cartridge filter housing is the compact design, space-saving, enabes hassle-free cartridge changeouts (for safety and cleanliness) and reduced exp...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Liquid photochemical filters designed for developer, DI water and solvent applications in POU photolithography processes.
Tuoteluettelon nro: (ENTEGHPV01P01)
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: This cartridge filter with high flow and efficient particle removal, ensures rapid particle removal in one-pass and recirculating applications. It eli...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: Microgard UPE/UPX filters do not require prewetting with solvent-based photochemicals. All PE construction lowers metallic and ionic contamination tha...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: The point-of-use photochemical filters with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes. Bo...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These disposable point of use filters are well suited for small to mid-volume process fluid filteration needs.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Suodatinpatruuna, Progard, TL1 pretreatment pak, activated carbon, anti-scaling, depth filtration
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These point-of-use filters meet small to mid-volume photochemical filtration needs for positive developer and DI water applications. Both Optimizer® D...
Toimittaja: ENTEGRIS INC
Kuvaus: These cartridge filters provide small particle retention to ensure minimal particles remain on the water surface. High purity connections with no O-ri...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom