  • Kriteerit
    • In Stock (78)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Jerry-kannut
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/47/18989447.jpg
Jerry-kannuja eli kanistereita on monen mallisia ja kokoisia. Yleensä niissä on kaatamista helpottava kahva ja niihin on saatavana korkin tilalle sulkuhana. Lisävarusteena on saatavissa kaatonokkia ja letkuliitos kierrekorkkeja. Joihinkin malleihin on saatavissa myös erillinen sulkuhana kannun alareunaan asennettavaksi. Valoherkille liuoksille on olemassa tummaa valoa läpäisemätöntä materiaalia olevia säiliöitä.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   HDPE, opaque with PP screw caps.
Tuoteluettelon nro: (216-1917)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  BÜRKLE
Kuvaus:   HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Toimittaja:  SCAT Europe
Kuvaus:   Jerrican, Leveä suuaukko, YK-hyväksytty, kierrekorkki, HDPE, Tilavuus: 10 l, L×S×K: 190×230×305 mm, Väri: läpikuultava, Not conductive, Kierre: GL 45, UN approval: 3H1/Y1.9/150
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Jerrykannut, Nalgene®, narrow mouth, with screw cap, HDPE, Tilavuus: 6 l, L×S×K: 152×203×343 mm, Kierre: 53B
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Jerrykannut, Nalgene®, Kapea suuaukko, fluorattu, HDPE, Tilavuus: 12 l, L×S×K: 191×229×368 mm, Kierre: 53B
Toimittaja:  SCAT Europe
Kuvaus:   HDPE, PP
Toimittaja:  Nalgene
Kuvaus:   Jerrican, Nalgene®, Kapea suuaukko, HDPE, Tilavuus: 13 l, L×S×K: 189×290×378 mm, Väri: läpikuultava
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 39
  1  2  3  4  5  Seuraava