Kupari ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8mm (2.0in), Thickness: 3,18 mm
Toimittaja: Thermo Scientific
40838.KSEA 1090 EUR
40838.KS
Kupari ≥99.999% (metals basis), sputtering target, Ø 50.8mm (2.0in), Thickness: 3,18 mm
Kupari
Kaava: Cu
MW: 63,55 g/mol
Kiehumispiste: 2595 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 1083 °C
Tiheys: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010965
CAS-numero: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545